Learn More
Clorhidrato de 3,5-diclorofenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3,5-Dichlorophenyl)hydrazine Hydrochloride is a building block that has been used for the synthesis of 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one derivatives to be used as and anti-leukemic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de 3,5-(diclorofenil)hidracina es un componente básico empleado en la síntesis de derivados de 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-ona que se emplearán como agentes antileucémicos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride |
| Punto de fusión | ∼204°C (decomposition) |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 4208459 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.5 |
| Porcentaje de pureza | 97% |