Learn More
Bromuro de 3,5-difluoro-2-metoxibencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11446040
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11446040 1 g 1 g
11456040 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11446040
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26582.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886500-63-6
Fórmula molecular C8H7BrF2O
Peso molecular (g/mol) 237.04
Número MDL MFCD06660240
Clave InChI XLYRQPGSEJMVIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-3,5-difluoro-2-methoxybenzene, 3,5-difluoro-2-methoxybenzyl bromide, 3,5-difluoro-2-methoxybenzylbromide, benzene,1-bromomethyl-3,5-difluoro-2-methoxy, 1-bromomethyl-3,5-bis fluoranyl-2-methoxy-benzene
PubChem CID 17750690
Nombre IUPAC 1-(bromomethyl)-3,5-difluoro-2-methoxybenzene
SMILES COC1=C(F)C=C(F)C=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.04
Porcentaje de pureza 97%