Learn More
Ácido 3,5-difluoro-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444217
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15444217 250 mg 250 miligramos
15434217 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15444217
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31616.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La mineralización de soluciones acuosas ácidas con 230 y 115 ppm de ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico (dicamba) en 0,05 M de Na2SO4 de pH 3.0 se ha estudiado a través de los procesos Electro-Fenton y Fotoelectro-Fenton, utilizando un ánodo de Pt y un cátodo de difusión O2, donde los radicales oxidantes hidróxilos se producen por la reacción de Fenton′ entre añadidos de Fe2+ y H2O2 generados por el cátodo. La rápida mineralización de estos complejos que causa la luz UV hace que el proceso Fotoelectro-Fenton tenga una capacidad de oxidación mucho mayor.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1003710-06-2
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.13
Número MDL MFCD09832334
Clave InChI PTGLKDIYYKDEQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-2-methylbenzoicacid, 3,5-difluoro-2-methyl-benzoic acid, pubchem8242, 3,5-difluoro-2-methylbenzoic acid, jrd, 3,5-difluoro-2-methylbethylbenzoic acid
PubChem CID 20111761
Nombre IUPAC ácido 3,5-difluoro-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(F)C=C(F)C=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 133°C to 136°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%