Learn More
3,5-Difluoro-2-metilbenzonitrilo, 97 %
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Difluoro-2-methylbenzonitrile |
Punto de fusión | 55°C to 57°C |
Color | Blanco |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN3439 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.13 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Polvo cristalino |