Learn More
Ácido 3,5-dimetoxi-4-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11412547 5 g 5 g
11422547 25 g 25 g
11432547 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11412547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14801.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61040-81-1 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,5-dimetoxi-4-metilbenzoico sufre una reducción en presencia de sodio en etanol para preparar ácido 1,4-dihidro-3,5-dimetoxi- kmetilbenzoico.
Solubilidad
Soluble en amoníaco líquido.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61040-81-1
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.202
Número MDL MFCD00017506
Clave InChI QIBMVRYNEXOCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethoxy-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid,3,5-dimethoxy-4-methyl, 3,5-dimethoxy-4-methylbenzoicacid, acmc-1b58y, 3,5-dimethoxy4-methylbenzoic acid, 4-methyl-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-dimethoxy-p-toluic acid, labotest-bb lt00455447, 3,5-dimethoxy-4-methyl benzoic acid, 3,5-di-methoxy-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3764486
Nombre IUPAC ácido 3,5-dimetoxi-4-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)C(=O)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid
Punto de fusión 210°C to 216°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2695238
Información de solubilidad Soluble in liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 97%