Learn More
Ácido 3,5-dimetoxi-4-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid undergoes reduction in the presence of sodium in ethanol to prepare 1,4-dihydro-3,5-dimethoxy- kmethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 3,5-dimetoxi-4-metilbenzoico sufre una reducción en presencia de sodio en etanol para preparar ácido 1,4-dihidro-3,5-dimetoxi- kmetilbenzoico.
Solubilidad
Soluble en amoníaco líquido.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxy-4-methylbenzoic acid |
| Punto de fusión | 210°C to 216°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2695238 |
| Información de solubilidad | Soluble in liquid ammonia. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.2 |
| Porcentaje de pureza | 97% |