Learn More
3,5-Dimetoxitolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,5-Dimethoxytoluene |
Densidad | 1.039 |
Punto de ebullición | 244°C |
Temperatura de inflamación | 101°C (213°F) |
Olor | Aromatic |
Índice de refracción | 1.5225 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2043558 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.19 |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
3,5-Dimetoxitolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido