Learn More
3,5,-dimetil-1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-1h-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10471504
3,5,-dimetil-1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-1h-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10471504
250 mg, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10471504
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC68239CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 937796-06-0
Fórmula molecular C17H23BN2O2
Peso molecular (g/mol) 298.19
Número MDL MFCD09879979
Clave InChI SERWCEBXGSSDRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl phenylboronic acid, pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 3,5,-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole, 3,5-dimethyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl pyrazole, 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzeneboronic acid,pinacol ester, 3,5-dimethyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-pyrazole
PubChem CID 24229763
Nombre IUPAC 3,5-dimetil-1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]pirazol
SMILES CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5,-Dimethyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.19
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
3,5,-dimetil-1-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-1h-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™ >