Learn More
Ácido 3,5-dimetilisoxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dimethylisoxazole-4-carboxylic acid |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.13 |