Learn More
Ácido 3,5-dinitrobenzoico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
30.85€ - 152.76€
CAS | 99-34-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H4N2O6 |
Peso molecular (g/mol) | 212.12 |
Número MDL | MFCD00007253 |
Clave InChI | VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid |
PubChem CID | 7433 |
ChEBI | CHEBI:73914 |
Nombre IUPAC | ácido 3,5-dinitrobenzoico |
SMILES | OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10387370
|
Thermo Scientific Acros
153191000 |
100 g | Frasco de plástico |
30.85€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10153010
|
Thermo Scientific Acros
153195000 |
500 g | Frasco de plástico |
97.79€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13448378
|
Thermo Scientific Acros
153190010 |
1 kg | Frasco de plástico |
152.76€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
99-34-3 | |
212.12 | |
VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N | |
7433 | |
ácido 3,5-dinitrobenzoico |
C7H4N2O6 | |
MFCD00007253 | |
3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid | |
CHEBI:73914 | |
OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Especificaciones
3, 5-Dinitrobenzoic acid | |
99-34-3 | |
100.0 | |
1.6830g/mL | |
C7H4N2O6 | |
MFCD00007253 | |
15,3302 | |
3,5-dinitrobenzoic acid, dinitrobenzoic acid, dnba, benzoic acid, 3,5-dinitro, 3-carboxy-1,5-dinitrobenzene, 3,5-dinitro-benzoic acid, unii-4v3f9q018p, ccris 3129, 3,5-dnba, 3,5-dinitrobenzenecarboxylic acid | |
VYWYYJYRVSBHJQ-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 3,5-dinitrobenzoico | |
7433 | |
212.12 |
99% | |
98.5 | |
205.0°C to 209.0°C | |
98% min. (HPLC) | |
(O2N)2C6H3CO2H | |
09,413 | |
1.683 | |
Solubility in water: 1350mg/l (25°C). Other solubilities: very soluble in alcohol and glacial acetic acid,sparingly soluble in ether,benzene and,carbon disulfide | |
OC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O | |
212.12 | |
CHEBI:73914 | |
98+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar a un CENTO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTOS CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
Si persiste la irritación ocular:Buscar asesoramiento/asistencia médica
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 202-751-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DG9140700.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 3,5-Dinitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.