Learn More
3,6-Dibromo-9-fenilcarbazol, 98 %, Thermo Scientific™
19.50€ - 56.55€
CAS | 57103-20-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C18H11Br2N |
Peso molecular (g/mol) | 401.101 |
Número MDL | MFCD08276338 |
Clave InChI | JBWRZTKHMKVFMQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,6-dibromo-9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 3,6-dibromo-9-phenyl, 3,6-dibromo-9-phenyl-carbazole, ksc268e0n, 3,6-dibromo-9-phenylarbazole, n-phenyl-3,6-dibromocarbazole, acmc-1b118, 3,6-dibromo-9-phenylcarbazole |
PubChem CID | 11025791 |
Nombre IUPAC | 3,6-dibromo-9-fenilcarbazol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)N2C3=C(C=C(C=C3)Br)C4=C2C=CC(=C4)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15446498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60029.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15436498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60029.03 |
1 g |
56.55€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
57103-20-5 | |
401.101 | |
JBWRZTKHMKVFMQ-UHFFFAOYSA-N | |
11025791 | |
C1=CC=C(C=C1)N2C3=C(C=C(C=C3)Br)C4=C2C=CC(=C4)Br |
C18H11Br2N | |
MFCD08276338 | |
3,6-dibromo-9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 3,6-dibromo-9-phenyl, 3,6-dibromo-9-phenyl-carbazole, ksc268e0n, 3,6-dibromo-9-phenylarbazole, n-phenyl-3,6-dibromocarbazole, acmc-1b118, 3,6-dibromo-9-phenylcarbazole | |
3,6-dibromo-9-fenilcarbazol |
Especificaciones
3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole | |
160°C to 164°C | |
MFCD08276338 | |
JBWRZTKHMKVFMQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,6-dibromo-9-fenilcarbazol | |
11025791 | |
98% |
57103-20-5 | |
C18H11Br2N | |
3,6-dibromo-9-phenyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 3,6-dibromo-9-phenyl, 3,6-dibromo-9-phenyl-carbazole, ksc268e0n, 3,6-dibromo-9-phenylarbazole, n-phenyl-3,6-dibromocarbazole, acmc-1b118, 3,6-dibromo-9-phenylcarbazole | |
C1=CC=C(C=C1)N2C3=C(C=C(C=C3)Br)C4=C2C=CC(=C4)Br | |
401.101 | |
401.09 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H318
Toxic if swallowed.
Causes serious eye damage.
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes