Learn More
3,6-Dihidro-2H-tiopiran-4-il trifluorometanosulfonato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
253.26€ - 728.00€
CAS | 181180-42-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H7F3O3S2 |
Peso molecular (g/mol) | 248.24 |
Clave InChI | ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl esterMostrar más |
PubChem CID | 22625751 |
Nombre IUPAC | Trifluorometanosulfonato de 3,6-dihidro-2H-tiopiran-4-il |
SMILES | C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
181180-42-7 | |
248.24 | |
2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl esterMostrar más | |
Trifluorometanosulfonato de 3,6-dihidro-2H-tiopiran-4-il |
C6H7F3O3S2 | |
ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N | |
22625751 | |
C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F |
Especificaciones
3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate | |
96% min. (GC) | |
C6H7F3O3S2 | |
ZMDCEXLCDOPKGH-UHFFFAOYSA-N | |
Trifluorometanosulfonato de 3,6-dihidro-2H-tiopiran-4-il | |
22625751 | |
97% |
181180-42-7 | |
Frasco de vidrio | |
2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 2,3dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-thiopyran, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl ester | |
C1CSCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F | |
248.24 | |
248.24 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitarse inmediatamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- 3,6-Dihydro-2H-thiopyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.