Learn More
3,6-Dihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
3,6-Dihydroxyflavone,is used as an oxidative stress inducer - apoptosis inducer, it is widely used as a pharmaceutical intermediate and in cell survival applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,6-dihidroxiflavona se utiliza como inductor de estrés oxidativo e inductor de apoptosis y se usa frecuentemente como intermedio farmacéutico y en aplicaciones de supervivencia celular.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
La 3,6-dihidroxiflavona se utiliza como inductor de estrés oxidativo e inductor de apoptosis y se usa frecuentemente como intermedio farmacéutico y en aplicaciones de supervivencia celular.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,6-Dihydroxyflavone |
Punto de fusión | 231°C to 234°C |
Cantidad | 1 g |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.24 |
Porcentaje de pureza | 97% |