Learn More
3,7-Dimetil-3-octanol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
54.17€ - 108.54€
CAS | 78-69-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H22O |
Peso molecular (g/mol) | 158.28 |
Número MDL | MFCD00004482 |
Clave InChI | DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tetrahydrolinalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, 3-octanol, 3,7-dimethyl, linalool tetrahydride, 2,6-dimethyl-6-octanol, 3,7-dimethyloctanol-3, fema no. 3060, 1-3,7-dimethyloctan-3-ol, dsstox_cid_9110, dsstox_rid_78670 |
PubChem CID | 6548 |
ChEBI | CHEBI:84242 |
Nombre IUPAC | 3,7-dimetiloctan-3-ol |
SMILES | CCC(C)(CCCC(C)C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10599033
|
Thermo Scientific Acros
379061000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
54.17€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10678044
|
Thermo Scientific Acros
379065000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
108.54€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
78-69-3 | |
158.28 | |
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N | |
6548 | |
3,7-dimetiloctan-3-ol |
C10H22O | |
MFCD00004482 | |
tetrahydrolinalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, 3-octanol, 3,7-dimethyl, linalool tetrahydride, 2,6-dimethyl-6-octanol, 3,7-dimethyloctanol-3, fema no. 3060, 1-3,7-dimethyloctan-3-ol, dsstox_cid_9110, dsstox_rid_78670 | |
CHEBI:84242 | |
CCC(C)(CCCC(C)C)O |
Especificaciones
3, 7-Dimethyl-3-octanol | |
97.0 | |
Incolora | |
193.0°C | |
Auténtico | |
C10H22O | |
1.4310 to 1.4350 | |
0.828 | |
Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CCC(C)(CCCC(C)C)O | |
158.28 | |
CHEBI:84242 | |
97+% |
78-69-3 | |
100.0 | |
0.8280g/mL | |
76°C | |
97% min. (GC) | |
(CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)CH2CH3 | |
MFCD00004482 | |
tetrahydrolinalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, 3-octanol, 3,7-dimethyl, linalool tetrahydride, 2,6-dimethyl-6-octanol, 3,7-dimethyloctanol-3, fema no. 3060, 1-3,7-dimethyloctan-3-ol, dsstox_cid_9110, dsstox_rid_78670 | |
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N | |
3,7-dimetiloctan-3-ol | |
6548 | |
158.28 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación de la piel.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 201-133-9
- 3,7-Dimethyl-3-octanol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.