Learn More
Ácido 3-{[(9H-fluoren-9-ilmetoxi)carbonil]amino}-5-hidroxibenzoico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97+% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.38 |
| Porcentaje de pureza | 97% |