Learn More
Ácido 3-(acetamidometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15400018
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15400018 250 mg 250 miligramos
15490008 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15400018
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53252.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
E ácido 3-(acetamidometil)bencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-42-2
Fórmula molecular C9H12BNO3
Peso molecular (g/mol) 193.009
Número MDL MFCD06659819
Clave InChI IXRGNMIMGAJHEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetamidomethyl phenyl boronic acid, 3-acetamidomethylphenylboronic acid, 3-acetylaminomethyl benzeneboronic acid, 3-acetamidomethyl phenylboronic acid, 3-acetamidomethyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-3-acetylamino methyl phenyl, pubchem14581, acmc-209q1y
PubChem CID 22309455
Nombre IUPAC ácido [3-(acetamidometil)fenil]borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)CNC(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 253°C to 255°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.01
Porcentaje de pureza 97%