Learn More
3-Amino-1-fenilbutano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433088
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11433088 100 g 100 g
11443088 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11433088
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18804.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario químico. La 1-metil-3-fenilpropilamina se utiliza en la síntesis de derivados N-sustituidos de (1-metil-3-fenilpropil)amina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de fuentes de aire, agentes oxidantes y dióxido de carbono. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22374-89-6
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD00008090
Clave InChI WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
PubChem CID 31160
Nombre IUPAC 4-fenilbutano-2-amina
SMILES CC(CCC1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-1-phenylbutane
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.928
Punto de ebullición 220°C to 222°C
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.514
Cantidad 100 g
Número UN UN2922
Beilstein 2413110
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 98%