Learn More
3-Amino-1H-1,2,4-triazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Descripción
3-Amino-1,2,4-triazole is an inhibitor of mitochondrial and chloroplast function. Commercial grade 3- amino-1,2,4-triazole (which generally contains catalase anti-inhibitory impurities) is used as a cotton defoliant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-amino-1,2,4-triazol es un inhibidor de la función mitocondrial y de cloroplasto. El 3-amino-1,2,4-triazol de grado comercial (que generalmente contiene impurezas anti-inhibitorias de catalasa) se utiliza como un defoliante de algodón.
Solubilidad
Es soluble en agua, metanol, etanol y cloroformo, y escasamente soluble en acetato de etilo. Es insoluble en éter y acetona.
Notas
Almacenar desecado a -20 °C. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: -20 °C. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cobre, hierro y sales de hierro.
El 3-amino-1,2,4-triazol es un inhibidor de la función mitocondrial y de cloroplasto. El 3-amino-1,2,4-triazol de grado comercial (que generalmente contiene impurezas anti-inhibitorias de catalasa) se utiliza como un defoliante de algodón.
Solubilidad
Es soluble en agua, metanol, etanol y cloroformo, y escasamente soluble en acetato de etilo. Es insoluble en éter y acetona.
Notas
Almacenar desecado a -20 °C. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Temperatura de almacenamiento recomendada: -20 °C. Mantener lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, cobre, hierro y sales de hierro.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Amino-1, 2, 4-triazole |
Punto de fusión | 147°C to 153°C |
Densidad | 1.138 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN3077 |
Beilstein | 107687 |
Índice Merck | 14,489 |
Información de solubilidad | It is soluble in water,methanol,ethanol and chloroform,and sparingly soluble in ethyl acetate. It is insoluble in ether and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.08 |