Learn More
3'-Amino-2',3'-dideoxiguanosina, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 3′-amino-2′,3′-dideoxiguanosineis utilizado como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar
La 3′-amino-2′,3′-dideoxiguanosineis utilizado como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine |
CAS | 66323-49-7 |
Color | Blanco a amarillo |
Fórmula molecular | C10H14N6O3 |
Número MDL | MFCD09750824 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 3'-amino-2',3'-dideoxyguanosine, 3'-nh2-ddg, guanosine, 3'-amino-2',3'-dideoxy, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-1h-purin-6 9h-one, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-3h-purin-6-one, 2-amino-9-2r,4s,5s-4-amino-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-1h-purin-6-one, 2',3'-dideoxy-3'-aminoguanosine, 3'-amino-2'-deoxy-d-guanosine?, 3?-amino-2?,3?-dideoxyguanosine, 3'-amino-2', 3'-dideoxyguanosine |
Información de solubilidad | Soluble in water (50mg/ml). |
Clave InChI | HOQBPAWPBCAUGA-DWFKHXNSNA-N |
SMILES | N[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1CO)N1C=NC2=C1N=C(N)NC2=O |