Learn More
3-Amino-2-bromo-6-metilpiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica agroquímica, farmacéutica y en el sector de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica agroquímica, farmacéutica y en el sector de los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Amino-2-bromo-6-methylpyridine |
Color | Blanco |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2811 |
Beilstein | 4243986 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.04 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |