Learn More
Ácido 3-amino-4,4-dimetilpentanoico hidrato, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 MG
Código de producto. 10235481
Marca: Thermo Scientific Acros 335855000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-4, 4-dimethylpentanoic acid hydrate
Punto de fusión 223°C to 225°C
Nombre de nota 98%
CAS 336185-29-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C7H15NO2
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (H3C)3CCH(NH2)CH2COOH
Número MDL MFCD03791052
Sinónimo 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid xhydrate, 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid hydrate, 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid-water 1/1
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol
Clave InChI MIMSUZKTGRXZNZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)C(N)CC(O)=O
Nombre IUPAC 3-amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Peso molecular (g/mol) 145.20
Cantidad 500 mg
PubChem CID 53393206
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos cristalinos