Learn More
3-Aminobenceno-1-sulfonamida, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Aminobenzene-1-sulfonamide |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula lineal | NH2C6H4SO2NH2 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.21 |
Porcentaje de pureza | 97% |