Learn More
Ácido 3-aminobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419687
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
3-Aminobenzeneboronic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate. It is a boronic acid with potential use for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-aminobencenoborónico se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica. Es un ácido borónico que puede utilizarse para la investigación bioquímica.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente miscible).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar alejado de agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30418-59-8
Fórmula molecular C6H8BNO2
Peso molecular (g/mol) 136.945
Número MDL MFCD00007755
Clave InChI JMZFEHDNIAQMNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzeneboronic acid, 3-aminophenyl boronic acid, m-aminophenylboronic acid, 3-aminophenyl boranediol, m-aminophenyl boronic acid, 3-amino phenylboronic acid, chembl20852, boronic acid, 3-aminophenyl, m-aminophenyl metaboric acid
PubChem CID 92269
Nombre IUPAC ácido (3-aminofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)N)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzeneboronic acid
Punto de fusión 138°C to 143°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water (partly miscible).
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.95
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido 3-aminobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >