Learn More
3-Aminobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10176413 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10176413 5 g Frasco de vidrio 5 g
10589603 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10176413
Marca: Thermo Scientific Acros 391440050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4403-70-7 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4403-70-7
Fórmula molecular C7H10N2
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00078355
Clave InChI ZDBWYUOUYNQZBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminobenzylamine, 3-aminomethyl aniline, m-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 3-amino, 3-aminomethyl-aniline, pubchem5802, alpha-amino-m-toluidine, 3-aminomethyl phenylamine, 3-aminophenyl methylamine
PubChem CID 4628831
Nombre IUPAC 3-(aminometil)anilina
SMILES NCC1=CC(N)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminobenzylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 36°C to 39°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2CH2C6H4NH2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminobenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.