Learn More
Ácido 3-aminocarbonil-5-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11336669
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11336669
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26227.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90196-48-8
Fórmula molecular C8H6N2O5
Peso molecular (g/mol) 210.145
Número MDL MFCD00127687
Clave InChI BDXFKMQTIGVLEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminocarbonyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitroisophthalamic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzamide
PubChem CID 22749366
Nombre IUPAC ácido 3-carbamoil-5-nitrobenzoico
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])C(=O)N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Aminocarbonyl-5-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 239°C to 242°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15
Porcentaje de pureza 97%
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.