Learn More
Ácido 3-aminometilalizarina-N,N-diacético, puro, grado indicador, Fisher Chemical
Click to view available options
1 g, tarro de cristal
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 3952-78-1 |
Punto de fusión | 190°C |
Color | Naranja a amarillo |
Envase | Tarro de cristal |
Fórmula molecular | C19H15NO8 |
Número MDL | 149067 |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 421.35g/mol |
Forma física | Sólido en polvo |