Learn More
(3-Aminopropil)dietoximetilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339155
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11339155 100 g 100 g
11329155 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11339155
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16401.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3179-76-8 | C8H21NO2Si | 191.346 g/mol
(3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane is used as silane coupling agent. The aromatic imine monolayers were prepared by reacting (3-aminopropyl)diethoxymethylsilane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-aminopropil)dietoximetilsilano se utiliza como agente de acoplamiento del silano. Las monocapas aromáticas de imina se preparan haciendo reaccionar el (3-aminopropil)dietoximetilsilano.
Solubilidad
Soluble y reacciona con el agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3179-76-8
Fórmula molecular C8H21NO2Si
Peso molecular (g/mol) 191.346
Número MDL MFCD00039785
Clave InChI HXLAEGYMDGUSBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropylmethyldiethoxysilane, 3-diethoxymethylsilyl propylamine, dynasylan 1506, 3-aminopropyl-methyl-diethoxysilane, 1-propanamine, 3-diethoxymethylsilyl, dynasylan 1505, 3-aminopropyl diethoxymethylsilane, 3-diethoxy methyl silyl propan-1-amine, unii-a36to38mqn, gamma-aminopropylmethyldiethoxysilane
PubChem CID 18511
Nombre IUPAC 3-[dietoxi(metil)silil]propan-1-amina
SMILES CCO[Si](C)(CCCN)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 197°C to 199°C
Nombre del producto químico o material (3-Aminopropyl)diethoxymethylsilane
Punto de fusión <-20°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 1744264
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Información de solubilidad Soluble and reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.35
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.427
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Densidad 0.92