Learn More
(3-Aminopropil)trimetoxisilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Descripción
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane is used as a silane coupling agent on silver nanoparticles. It is also used in silanization processes. It is also used to prepare surface modified titanate nanotubes (TiNT).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (3-aminopropil)trimetoxisilano se utiliza como agente de acoplamiento de silano en nanopartículas de plata. También se emplea en procesos de silanización y para preparar nanotubos de titanato modificados en superficie (TiNT).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, agua, bases, alcoholes y peróxidos.
El (3-aminopropil)trimetoxisilano se utiliza como agente de acoplamiento de silano en nanopartículas de plata. También se emplea en procesos de silanización y para preparar nanotubos de titanato modificados en superficie (TiNT).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, agua, bases, alcoholes y peróxidos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (3-Aminopropyl)trimethoxysilane |
Densidad | 1.02 |
Punto de ebullición | 194°C |
Temperatura de inflamación | 90°C (194°F) |
Fórmula lineal | H2N(CH2)3Si(OCH3)3 |
Índice de refracción | 1.424 |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN2735 |
Beilstein | 2038118 |
Sensibilidad | Air and moisture sensitive |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- (3-Aminopropyl)trimethoxysilane
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: (3-Aminopropyl)trimethoxysilane