Learn More
3-aminopropiltrietoxisilano, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10668429 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10668429 100 ml Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10678429 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Código de producto. 10668429
Marca: Thermo Scientific Acros 430941000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 919-30-2 | C9H23NO3Si | 221.37 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 919-30-2
Fórmula molecular C9H23NO3Si
Peso molecular (g/mol) 221.37
Número MDL MFCD00008207,MFCD01324904
Clave InChI WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropiltrietoxisilano, 3-aminopropil trietoxisilano, 3-trietoxisilil propan-1-amina, 1-propanamina, 3-trietoxisililo, silicona a- 1100, silano 1100, 3-trietoxisill propilamina, propilamina, 3-trietoxisililo, trietoxi 3-aminopropil silano, triethoxy 3-aminopropyl silane
PubChem CID 13521
Nombre IUPAC 3-trietoxisilpropilpropan-1-amina
SMILES CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-aminopropiltrietoxisilano
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión - 70.0 °C
Densidad 0.9420 g/ml
Punto de ebullición 217.0 °C
Temperatura de inflamación 96 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal H2N(CH2)3Si(OC2H5)3
Índice de refracción De 1.4200 a 1.4220
Cantidad 100 ml
Gravedad específica 0.942
Información de solubilidad Solubilidad en agua: reacciona. Otras solubilidades: soluble en cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.37
Porcentaje de pureza 99 %
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopropyltriethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.