Learn More
Ácido 3-aminopirazin-2- carboxílico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10436900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10436900 5 g Frasco de vidrio 5 g
10375970 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10436900
Marca: Thermo Scientific Acros 104500050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5424-01-1 | C5H5N3O2 | 139.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1-1-5424
Fórmula molecular C5H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00006141
Clave InChI ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 2-amino-3-pyrazinecarboxylic acid, 3-aminopiperazine-2-carboxylic acid, 2-aminopyrazine-3-carboxylic acid, 2-pyrazinecarboxylic acid, 3-amino, 3-aminopyrazine-2-carboxyliacid, zlchem 459, pubchem8544, 3-aminopyrazinoic acid
PubChem CID 72656
Nombre IUPAC ácido 3-aminopirazina-2-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 201°C to 205°C
Color Verde-amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1