Learn More
3-Bencil-5-clorometil-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444708
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51802-77-8
Fórmula molecular C10H9ClN2O
Peso molecular (g/mol) 208.645
Número MDL MFCD08273449
Clave InChI RUERNNLQCZMFKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenylmethyl, 5-chloromethyl-3-benzyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 8027132
Nombre IUPAC 3-bencil-5-(clorometil)-1,2,4-oxadiazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=NOC(=N2)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.65
Porcentaje de pureza 97%