Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(Boc-amino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441690
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330793-09-4
Fórmula molecular C17H26BNO4
Peso molecular (g/mol) 319.208
Número MDL MFCD03789256
Clave InChI ANQAOGOIWVMGCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl-n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, 3-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid pinacol ester, 3-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 3-tert-butoxycarbonyl amino benzeneboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2773617
Nombre IUPAC N-[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]carbamato de terc-butilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)NC(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 118°C to 120°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.21
Porcentaje de pureza 97%