Learn More
Sartorius Colector 3 Branch Microsart™
Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.
4325.00€ - 4410.00€
Especificaciones
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Cantidad | 1 |
Longitud (métrico) | 474 mm |
Anchura (métrico) | 98 mm |
Altura (métrico) | 120 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16478193
|
Sartorius
168M3-BS100 |
Monitores BioSart™ 100 |
4410.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16488193
|
Sartorius
168M3-BS250 |
Embudos BioSart™ 250 |
4325.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16498193
|
Sartorius
168M3-MS |
Embudos Microsart™ y filtros Microsart™ |
4325.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.
- 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
- Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
- Ventilación estéril en aplicaciones críticas
- Reduce el riesgo de contaminación secundaria
- Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
- Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
- Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
- Método de elección para el análisis de líquidos
- Proporciona resultados fiables y reproducibles
Especificaciones
Acero inoxidable | |
474 mm | |
120 mm |
1 | |
98 mm |