missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Colector con embudo 3 Branch Microsart™

Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.

Marca:  Sartorius 168M3-SS100

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16408203

  • 4995.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
  • Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
  • Ventilación estéril en aplicaciones críticas
  • Reduce el riesgo de contaminación secundaria
  • Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
  • Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
  • Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
  • Método de elección para el análisis de líquidos
  • Proporciona resultados fiables y reproducibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Acero inoxidable
1
474 mm
120 mm
Embudos de acero inoxidable de 100 ml
100 mL
98 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales