Learn More
Sartorius Colector con embudo 3 Branch Microsart™
Soporte de filtración diseñado para adaptarse a diferentes necesidades.
Marca:  Sartorius 168M3-SS500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16418203
  • 5270.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • 100 % acero inoxidable para minimizar el esfuerzo de limpieza
  • Total esterilizabilidad en autoclave sin desmontaje
  • Ventilación estéril en aplicaciones críticas
  • Reduce el riesgo de contaminación secundaria
  • Adaptadores de conexión rápida para una conexión rápida de tubos y rápida interconexión de 2 colectores
  • Baja altura de trabajo para un trabajo ergonómico en flujo laminar
  • Detecta y cuantifica con precisión microorganismos en muestras líquidas
  • Método de elección para el análisis de líquidos
  • Proporciona resultados fiables y reproducibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
1
474 mm
120 mm
Embudos de acero inoxidable de 500 ml
500 mL
98 mm