Learn More
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorometil)piridina, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine |
CAS | 103192-90-1 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C6H2BrF4N |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.98 |
Porcentaje de pureza | 97% |