Learn More
Ácido 3-bromo-4-hidroxi-5-metoxicinámico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400471
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 11400471
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20014.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 6948-33-0 | C10H8BrO4 | 272.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6948-33-0
Fórmula molecular C10H8BrO4
Peso molecular (g/mol) 272.08
Número MDL MFCD00017334
Clave InChI NGBVBJQUJJKRGF-NSCUHMNNSA-M
Sinónimo 3-3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl acrylic acid, 5-bromoferulic acid, 2e-3-3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-bromo-4-hydroxy-5-methoxycinnamic acid, 2e-3-3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl acrylic acid, 2-propenoic acid,3-3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl, e-3-3-bromo-4-hydroxy-5-methoxy-phenyl prop-2-enoic acid, e-3-3-bromo-4-hydroxy-5-methoxyphenyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 735789
SMILES COC1=CC(\C=C\C([O-])=O)=CC(Br)=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-hydroxy-5-methoxycinnamic acid
Punto de fusión 255°C to 257°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (2E)-3-(3-bromo-4-hidroxi-5-metoxifenil)prop-2-enoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.09
Porcentaje de pureza 97%