missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromo-4-isopropoxi-5-metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11450120
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11450120

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50615.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 515848-62-1
Fórmula molecular C11H12BrNO2
Peso molecular (g/mol) 270.13
Número MDL MFCD02256549
Clave InChI DNCFZWKSHFLLGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile, 3-bromo-5-methoxy-4-propan-2-yloxy benzonitrile, 3-bromo-5-methoxy-4-methylethoxy benzenecarbonitrile, acmc-20an8q, 3-bromo-4-isopropoxy-5-methoxy benzonitrile
PubChem CID 735529
Nombre IUPAC 3-bromo-5-metoxi-4-propan-2-iloxibenzonitrilo
SMILES COC1=C(OC(C)C)C(Br)=CC(=C1)C#N

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.13
Porcentaje de pureza 98%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.