Learn More
3-Bromo-5-cloro-1,2,4-tiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10407762
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-chloro-1, 2, 4-thiadiazole
CAS 37159-60-7
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 24.0°C to 25.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 192.0°C to 194.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2BrClN2S
Índice de refracción 1.5965 to 1.5985 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00799287
Cantidad 10 g
Sinónimo 3-bromo-5-chloro-1,2,4 thiadiazole, 1,2,4-thiadiazole, 3-bromo-5-chloro, 3-bromo-5-chloro-1,2,4 thiadiazol, 1,2,4-thiadiazole,3-bromo-5-chloro
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble in water
Clave InChI CXUWGEWQRCXJDC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NC(Br)=NS1
Nombre IUPAC 3-bromo-5-cloro-1,2,4-tiadiazol
Peso molecular (g/mol) 199.45
PubChem CID 2725053
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromo-5-chloro-1,2,4-thiadiazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.