Learn More
3-Bromo-7-nitroindazole, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18025872
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Selective nNOS inhibitor
Potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase; more potent than 7-nitroindazole (Cat. No. 0602).
CAS 74209-34-0
Fórmula molecular C7H4BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 242.03
Número MDL MFCD00159910
Clave InChI NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-7-nitroindazole, 3-bromo-7-nitro-1h-indazole, 1h-indazole,3-bromo-7-nitro, brni, 3-bromo-7ni, 3-br-7-nitroindazole, tocris-0735, lopac-b-2050, d0u6zt, d0x5qj
PubChem CID 1649
Nombre IUPAC 3-bromo-7-nitro-2H-indazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C(Br)NN=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-7-nitroindazole
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.03
Porcentaje de pureza >98%