Learn More
3-Bromobifenilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
3-Bromobiphenyl is utilized as an electrochemical immunosensor based on poly(dopamine) coated gold nanocluster for brominated flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromobifenilo se utiliza como inmunosensor electroquímico a base de nanoclústeres de oro recubiertos con poli(dopamina) para pirorretardantes bromados.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El 3-bromobifenilo se utiliza como inmunosensor electroquímico a base de nanoclústeres de oro recubiertos con poli(dopamina) para pirorretardantes bromados.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromobiphenyl |
Densidad | 1.397 |
Punto de ebullición | 301°C |
Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
Índice de refracción | 1.641 |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 2043191 |
Información de solubilidad | Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.12 |
Porcentaje de pureza | 99% |