Learn More
3-Bromoclorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10225580
3-Bromoclorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225580
100 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10225580
Marca: Thermo Scientific Acros 154201000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-37-2
Fórmula molecular C6H4BrCl
Peso molecular (g/mol) 191.45
Número MDL MFCD00000568
Clave InChI JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
PubChem CID 7928
Nombre IUPAC 1-Bromo-3-clorobenceno
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromochlorobenzene
Punto de fusión -21.5°C
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
Color De incoloro a amarillo
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.6300g/mL
Punto de ebullición 195.0°C to 197.0°C
Cantidad 100 mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5760 to 1.5780
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.63
Fórmula lineal BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.45
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromochlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Bromoclorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >