Learn More
Ácido 3-bromoimidazo[1,2-a]piridina-7-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromoimidazo[1,2-a]piridina-7-carboxílico se utiliza como intermedio en síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
El ácido 3-bromoimidazo[1,2-a]piridina-7-carboxílico se utiliza como intermedio en síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid |
Punto de fusión | 282°C to 285°C |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.05 |
Porcentaje de pureza | 95% |