Learn More
3-Bromopiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-Bromopyridine undergoes lithiation with LDA at low temperatures in the 4-position: Heterocycles, involved in formation of the Grignard by Mg exchange with i-PrMgCl and in transmetallation of the lithiated derivative with zinc chloride followed by treatment with an electrophile as a route to 4-substituted 3-bromopyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3-Bromopiridina se somete a la litación con LDA a bajas temperaturas en la posición 4: heterociclos, implicados en la formación del Grignard por intercambio de Mg con i-PrMgCl y en la transmetalación del derivado litiado con cloruro de cinc seguida por el tratamiento con un electrófilo como vía hacia 3-bromopiridinas 4-sustituidos.
Solubilidad
Soluble en agua (31 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes que se abren deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Incompatible con ácidos fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Bromopyridine |
| Punto de fusión | -27°C |
| Densidad | 1.617 |
| Punto de ebullición | 172°C to 174°C |
| Temperatura de inflamación | 72°C (181°F) |
| Olor | Characteristic |
| Índice de refracción | 1.57 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 105880 |
| Mostrar más |