Learn More
3-Bromotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11487896
3-Bromotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487896
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Código de producto. 11487896
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14022.09
Solicitar formato a granel o personalizado
3-Bromothiophene is used in the preparation of derivatives such as thienylenic alpha, μ-diformyl-alpha-oligothiophenes and 3-lithiothiophene. It is also used in the synthesis of 3-lithiothiophene by reacting with n-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromotiofeno se utiliza en la preparación de derivados como alfa tienilénico, µ-diformil-alfa-oligotiofeno y 3-litiotiofeno. También se utiliza en la síntesis de 3-litiotiofeno al reaccionar con n-butillitio.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-31-1
Fórmula molecular C4H3BrS
Peso molecular (g/mol) 163.03
Número MDL MFCD00005464
Clave InChI XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
PubChem CID 13383
Nombre IUPAC 3-bromotiofeno
SMILES BrC1=CSC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromothiophene
Densidad 1.722
Punto de ebullición 157°C to 158°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.591
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Beilstein 105338
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.04
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10214061 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2024 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
Número de lote10243704 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
Número de lote10206856 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
Número de lote10155360 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
Número de lote10138969 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA14022.30,A14022.09,A14022.18
RUO – Research Use Only
Título del producto
3-Bromotiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >