missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Bromoveratrol, 95 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7030275
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11367419

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27835.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 5424-43-1
Fórmula molecular C8H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 217.06
Número MDL MFCD00185638
Clave InChI UCEJNFOIRGNMKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 224013
Nombre IUPAC 1-bromo-2,3-dimetoxibenceno
SMILES COC1=CC=CC(Br)=C1OC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3-Bromoveratrole
Índice de refracción 1.5565
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-bromoveratrole, benzene, 1-bromo-2,3-dimethoxy, dimethoxyphenyl bromide, acmc-209uxa, 2,3-dimethoxy-bromobenzene, 1,2-dimethoxy-3-bromobenzene, benzene,1-bromo-2,3-dimethoxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.06
Porcentaje de pureza 95%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado