Learn More
3-Buten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.26€ - 100.50€
CAS | 598-32-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O |
Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
Número MDL | MFCD00004543 |
Clave InChI | MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N |
Sinónimo | 3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol |
PubChem CID | 11716 |
Nombre IUPAC | but-3-en-2-ol |
SMILES | CC(O)C=C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10107193
|
Thermo Scientific Acros
387070050 |
5 mL | Frasco de vidrio |
31.26€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10260223
|
Thermo Scientific Acros
387070250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
100.50€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
598-32-3 | |
72.11 | |
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N | |
11716 | |
CC(O)C=C |
C4H8O | |
MFCD00004543 | |
3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol | |
but-3-en-2-ol |
Especificaciones
3-Buten-2-ol | |
96.0 | |
-100.0°C | |
0.8300g/mL | |
16°C | |
96% min. (GC) | |
H2C=CHCH(OH)CH3 | |
MFCD00004543 | |
3-buten-2-ol, 1-buten-3-ol, methyl vinylcarbinol, 3-butene-2-ol, 3-hydroxy-1-butene, propenol, 1-methyl, methyl vinyl carbinol, 1-methyl-2-propenol, 2-methyl-2-propenol, 1-methylallyl alcohol | |
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYNA-N | |
but-3-en-2-ol | |
11716 | |
97% |
598-32-3 | |
100.0 | |
Incolora | |
96.0°C to 98.0°C | |
Auténtico | |
C4H8O | |
1.4130 to 1.4150 | |
0.83 | |
Solubility in water: soluble | |
CC(O)C=C | |
72.11 | |
72.11 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Enguajar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 209-929-8
- 3-Buten-2-ol
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only