Learn More
Ácido 3-carboxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10408162
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25487-66-5
Fórmula molecular C7H7BO4
Peso molecular (g/mol) 165.94
Número MDL MFCD00036833
Clave InChI DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733957
Nombre IUPAC ácido 3-boronobenzoico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxyphenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 243.0°C to 247.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOOCC6H4B(OH)2
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: +/- 2.5%.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Carboxyphenylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.