Learn More
Ácido 3-carboxifenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793065
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25487-66-5
Fórmula molecular C7H7BO4
Peso molecular (g/mol) 165.94
Número MDL MFCD00036833
Clave InChI DBVFWZMQJQMJCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyboranyl benzoic acid, 3-carboxybenzeneboronic acid, m-carboxyphenylboronic acid, 3-dihydroxyborane benzoic acid, benzoic acid, 3-borono, 3-dihydroxyboryl benzoic acid, 3-phenyl ester boronic acid, 3-carboxyphenyl boronic acid, 3-carboxy-phenyl-boronic acid
PubChem CID 2733957
Nombre IUPAC ácido 3-boronobenzoico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxyphenylboronic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 243.0°C to 247.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOOCC6H4B(OH)2
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: +/- 2.5%.
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Carboxyphenylboronic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.