Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de cuenta atrás de 3 canales
Código de producto. 11852031 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
99 h 59 min, 59 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11852031
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ejecuta tres temporizadores diferentes de forma simultánea. El temporizador de cuenta atrás de 3 canales Fisherbrand™ cuenta hacia atrás desde un máximo de 99 horas, 59 minutos y 59 segundos en cada reloj. Proporciona alarmas sonoras y visuales.
El temporizador de 3 canales puede ejecutar tres temporizadores diferentes de forma simultánea
  • Máx. de tiempo máx.: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos 
  • Altura de la pantalla: 44,5
  • Anchura de visualización: 38mm
  • Tamaño de dígito 9,5 mm
  • Alarma: Alarma sonora y visual
  • Tipo de batería: 1,5 V, de óxido de plata
Especificaciones
Tipo de producto Temporizador de cuenta atrás
Intervalo de tiempo 99 h 59 min, 59 s
Alarms Sonoro/visible
N.º de canales 3
Batería, tipo Óxido de plata 1,5 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 84 x 25 x 75 mm
Altura del visor (métrico) 44,5 mm
Cantidad 1 unidad